Läs mer
Trajan™ PerkinElmer Split / Splitless Liner
Produktkod. 10635461
Change view
Kvantitet:
5/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10635461 5/förpackning Paket med 5
1 options
Produktkod. 10635461 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 092091
Beräknad leverans: 16-12-2026
Den unika deaktiveringsprocessen av SGE inloppsfoder ger utmärkt analys för ett brett spektrum av föreningar
  • Varje sats av liners testade för aktivitet
  • Tillverkad av borosilikatglas
  • Färgkodad med geometri för enkel identifiering
  • För användning med PerkinElmer instrument
Specifikationer
Produkttyp GC Inlopp Liner
Kvantitet 5/förpackning
Längd (metrisk) 100 mm
Diameter (metrisk) Inre 3 mm
Diameter (metrisk) Yttre 5 mm