Läs mer
Trajan™ Ersättningsnålar för Luer-Lock-sprutor
Produktkod. 10297312
Nålmätare:
14 G
16 G
18 G
19 G
23 G
Längd (engelska) Nål:
2 tum
2,7 tum
4,52 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10297312
Brand: Trajan™ 039891
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Avfasad spets stil. Trajan Scientific and Medical™ Ersättningsnålar för Luer-Lock-sprutor levereras i förpackningar om 5.
Designad för optimal septumpenetrering och förhindrande av septumkärnning.
  • Standard nål för allmänt bruk
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Föredraget för manuell injektion där det är svårt att genomborra septum på exakt samma ställe
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Nålmätare 14 G
Diameter (engelska) Inre 0,062 tum
Diameter (engelska) Yttre 0,062 tum
Diameter (metrisk) Inre 1.6 mm
Diameter (metrisk) Yttre 2.11 mm
För användning med (applikation) Gaskromatografi
Längd (engelska) Nål 4,52 tum.
Produkttyp Ersättningsnål
Nålpunktstil Fasa
Anslutningstyp Luer lock