Läs mer
Trajan™ Ersättningsnålar för Luer-Lock-sprutor
Produktkod. 11909437
Change view
Nålmätare:
14 G
16 G
18 G
19 G
23 G
Längd (engelska) Nål:
2 tum
2,7 tum
4,52 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Längd (engelska) Nål Förpackningsstorlek
11909437 16 G 4,52 tum. Paket med 5
11989427 23 G 2,7 tum Paket med 5
11961144 19 G 2 tum Paket med 5
10297312 14 G 4,52 tum. Paket med 5
11919437 19 G 4,52 tum. Paket med 5
11959427 16 G 2,7 tum Paket med 5
11929427 14 G 2 tum Paket med 5
11971144 18 G 2 tum Paket med 5
11929437 23 G 4,52 tum. Paket med 5
11951144 23 G 2 tum Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11909437 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 039871
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Avfasad spets stil. Trajan Scientific and Medical™ Ersättningsnålar för Luer-Lock-sprutor levereras i förpackningar om 5.
Designad för optimal septumpenetrering och förhindrande av septumkärnning.
  • Nållängd är nålens exponerade längd
  • Avfasad spets stil
  • Levereras i förpackningar om 5
Specifikationer
Nålmätare 16 G
Diameter (metrisk) Inre 1.19 mm
Diameter (metrisk) Yttre 1.57 mm
Längd (engelska) Nål 4,52 tum.
Produkttyp Nål