Läs mer
Trajan™ Ersättningsnålar för Luer-Lock-sprutor
Produktkod. 11929427
Change view
Nålmätare:
14 G
16 G
18 G
19 G
23 G
Längd (engelska) Nål:
2 tum
2,7 tum
4,52 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Längd (engelska) Nål unitSize
11929427 14 G 2 tum Paket med 5
11989427 23 G 2,7 tum Paket med 5
11961144 19 G 2 tum Paket med 5
10297312 14 G 4,52 tum. Paket med 5
11919437 19 G 4,52 tum. Paket med 5
11959427 16 G 2,7 tum Paket med 5
11971144 18 G 2 tum Paket med 5
11929437 23 G 4,52 tum. Paket med 5
11951144 23 G 2 tum Paket med 5
11909437 16 G 4,52 tum. Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11929427 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 039880
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Avfasad spets stil. Trajan Scientific and Medical™ Ersättningsnålar för Luer-Lock-sprutor levereras i förpackningar om 5.
Designad för optimal septumpenetrering och förhindrande av septumkärnning.
  • Nållängd är nålens exponerade längd
  • Avfasad spets stil
  • Levereras i förpackningar om 5
Specifikationer
Noggrannhet ±1 %
Material Borosilikatglas (fat), Rostfritt stål
Nålmätare 14 G
Diameter (engelska) Inre 0,062 tum
Diameter (metrisk) inre nål 1.6 mm
Diameter (engelska) Yttre 0,062 tum
Diameter (metrisk) Inre 1.6 mm
Diameter (metrisk) Yttre 2.11 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 2.1 mm
För användning med (applikation) Gaskromatografi
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Ersättningsnålar för Luer-Lock-sprutor
Kvantitet 5/Pk.
Nålpunktstil Fasa
Anslutningstyp Luer lock