Läs mer
Trajan™ Ersättningsnålar för Luer-Lock-sprutor
Produktkod. 11951144
Change view
Nålmätare:
14 G
16 G
18 G
19 G
23 G
Längd (engelska) Nål:
2 tum
2,7 tum
4,52 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Längd (engelska) Nål Förpackningsstorlek
11951144 23 G 2 tum Paket med 5
11989427 23 G 2,7 tum Paket med 5
11961144 19 G 2 tum Paket med 5
10297312 14 G 4,52 tum. Paket med 5
11919437 19 G 4,52 tum. Paket med 5
11959427 16 G 2,7 tum Paket med 5
11929427 14 G 2 tum Paket med 5
11971144 18 G 2 tum Paket med 5
11929437 23 G 4,52 tum. Paket med 5
11909437 16 G 4,52 tum. Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11951144 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 039802
I lager
Avfasad spets stil. Trajan Scientific and Medical™ Ersättningsnålar för Luer-Lock-sprutor levereras i förpackningar om 5.
Designad för optimal septumpenetrering och förhindrande av septumkärnning.
  • Standard nål för allmänt bruk
  • Tillverkad av rostfritt stål
  • Föredraget för manuell injektion där det är svårt att genomborra septum på exakt samma ställe
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Nålmätare 23 G
Diameter (engelska) Inre 0,012 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,024 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.63 mm
För användning med (applikation) Gaskromatografi
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Ersättningsnål
Nålpunktstil Fasa
Anslutningstyp Luer lock