Läs mer
Trajan™ Ersättningsnålar för Luer-Lock-sprutor
Nålmätare:
14 G
16 G
18 G
19 G
23 G
Längd (engelska) Nål:
2 tum
2,7 tum
4,52 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Description
Designad för optimal septumpenetrering och förhindrande av septumkärnning.
- Standard nål för allmänt bruk
- Tillverkad av rostfritt stål
- Föredraget för manuell injektion där det är svårt att genomborra septum på exakt samma ställe
Spécification
Spécification
| Material | Rostfritt stål |
| Nålmätare | 19 G |
| Diameter (engelska) Inre | 0,025 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,025 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.65 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.64 mm |
| För användning med (applikation) | Gaskromatografi |
| Längd (engelska) Nål | 2 tum |
| Produkttyp | Ersättningsnål |
| Nålpunktstil | Fasa |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu