Läs mer
Trajan™ LC Luer Lock nålar
Produktkod. 10770594
Change view
Nålmätare:
22 G
25 g
Diameter (metrisk) Inre:
0,2 mm
0,37 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0,5 mm
0,7 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
10770594 22 G 0,37 mm 0,7 mm Paket med 2
11949427 25 g 0,2 mm 0,5 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10770594 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 039895
Beräknad leverans: 27-11-2026
Kvalitetsnålar för att passa en SGE spruta i en rad olika längder och spetsstilar
  • Nållängd är nålens exponerade längd
  • Välj en annan ersättningsnål genom att välja sprutvolym, nållängd, ytterdiameter och spetsstil
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Nålmätare 22 G
Diameter (engelska) Inre 0,014 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,027 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0,37 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0,7 mm
För användning med (applikation) Gaskromatografi
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Ersättningsnål
Nålpunktstil LC
Anslutningstyp Luer lock