Läs mer
Trajan™ Utbytbara Luer Lock-nålar: Sidohål
Produktkod. 10789294
Change view
Nålmätare:
19 G
23 G
Diameter (metrisk) Inre:
0,32 mm
0,65 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0,63 mm
1,07 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
10789294 19 G 0,65 mm 1,07 mm Paket med 2
10509542 23 G 0,32 mm 0,63 mm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10789294 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 039823
Spara upp till 60 % på produkter för kontraktstestning
Använd kampanjkoden 28025
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ersättningsnål för 1mL till 100mL gastäta manuella sprutor. 50 mm nållängd.
  • Ersättande luer lock nålar
  • För användning med 1mL till 100mL gastäta sprutor
  • Nållängd: 50 mm
  • Sidohålsspets stil
  • ±1% noggrannhet och reproducerbarhet
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Nålmätare 19 G
Diameter (engelska) Inre 0,025 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,025 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0,65 mm
Diameter (metrisk) Yttre 1,07 mm
För användning med (applikation) Gaskromatografi
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Ersättningsnål
Nålpunktstil Sidohål eller kupol
Anslutningstyp Luer lock