Läs mer
Trajan™ Utbytbara Luer Lock-nålar: Sidohål
Produktkod. p-4911133
Nålmätare:
19 G
23 G
Diameter (metrisk) Inre:
0,32 mm
0,65 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0,63 mm
1,07 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 10509542
Brand: Trajan™ 039803
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ersättningsnål för 1mL till 100mL gastäta manuella sprutor. 50 mm nållängd.
  • Ersättande luer lock nålar
  • För användning med 1mL till 100mL gastäta sprutor
  • Nållängd: 50 mm
  • Sidohålsspets stil
  • ±1% noggrannhet och reproducerbarhet
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Nålmätare 23 G
Diameter (engelska) Inre 0,012 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,024 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0,32 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0,63 mm
För användning med (applikation) Gaskromatografi
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Ersättningsnål
Nålpunktstil Sidohål eller kupol
Anslutningstyp Luer lock