Läs mer
Trajan™ Ersättningssats för kolv-i-nålssprutor
Produktkod. 10137260
Diameter (metrisk) yttre nål:
0,47 mm
0,63 mm
För användning med (utrustning):
6,5 mm OD-spruta (0,5 μL)
8 mm OD spruta (1 μL)
Sprutor (1 μL)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10137260
Brand: Trajan™ 033010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
SGE NanoVolume sprutor är designade för att injicera ner till 50nL med hög precision och noggrannhet
  • Hög precision och noggrannhet för injektioner med små volymer
  • Ersättningssats för kolv/nål
  • Kit är matchade. Nålar och kolvar måste bytas ut som en uppsättning
Specifikationer
Material Rostfritt stål, Rostfritt stål (spets)
Nålmätare 23 G
Diameter (metrisk) Yttre 0.63 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0,63 mm
Inkluderar Matchad kolv och nål
Produkttyp Ersättningsnål och kolv: NP0.5BN-5/0.63C
Volym (metrisk) 0,5μ L
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) 6,5 mm OD-spruta (0,5 μL)