Läs mer
Trajan™ Ersättningssats för kolv-i-nålssprutor
Diameter (metrisk) yttre nål:
0,47 mm
0,63 mm
För användning med (utrustning):
6,5 mm OD-spruta (0,5 μL)
8 mm OD spruta (1 μL)
Sprutor (1 μL)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Hög precision och noggrannhet för injektioner med små volymer
- Ersättningssats för kolv/nål
- Kit är matchade. Nålar och kolvar måste bytas ut som en uppsättning
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål, Rostfritt stål (spets) |
| Nålmätare | 23 G |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.63 mm |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0,63 mm |
| Inkluderar | Matchad kolv och nål |
| Produkttyp | Ersättningsnål och kolv: NP0.5BN-5/0.63C |
| Volym (metrisk) | 0,5μ L |
| Nålpunktstil | Kon |
| För användning med (utrustning) | 6,5 mm OD-spruta (0,5 μL) |