Läs mer
Trajan™ Ersättningsnål för 10 L μspruta
Nålpunktstil:
Kon
På kolumn
Diameter (metrisk) Inre:
0,1 mm
0,11 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0,17 mm
0,23 mm
0,63 mm
Längd (metrisk) nål:
50 mm
75 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- Nållängd är nålens exponerade längd
- Välj en annan ersättningsnål genom att välja sprutvolym, nållängd, ytterdiameter och spetsstil
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 0,1 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0,17 mm |
| Produkttyp | Ersättningsnål |
| Längd (metrisk) nål | 100 mm |
| Nålpunktstil | På kolumn |
| För användning med (utrustning) | Sprutor (10 μL) |