Läs mer
Trajan™ Ersättningsnål för 10 L μspruta
Produktkod. 15228593
Nålpunktstil:
Kon
På kolumn
Diameter (metrisk) Inre:
0,1 mm
0,11 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0,17 mm
0,23 mm
0,63 mm
Längd (metrisk) nål:
50 mm
75 mm
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 15228593
Brand: Trajan™ 037011
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En rad kvalitetsnålar för att passa en SGE spruta i en rad olika längder och spetsstilar
  • Nållängd är nålens exponerade längd
  • Välj en annan ersättningsnål genom att välja sprutvolym, nållängd, ytterdiameter och spetsstil
Specifikationer
Nålmätare 23 G
Diameter (metrisk) Inre 0,11 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0,63 mm
Produkttyp Ersättningsnål
Längd (metrisk) nål 50 mm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) Sprutor (10 μL)