Läs mer
Trajan™ Ersättningsnål för 25 till 500 L μsprutor
Nålmätare:
22 G
23 G
25 g
Nålpunktstil:
Fasa
Kon
LC
Längd (metrisk) nål:
70 mm
115 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0,5 mm
0,63 mm
0,7 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Beskrivning
- Nållängd är nålens exponerade längd
- Välj en annan ersättningsnål genom att välja sprutvolym, nållängd, ytterdiameter och spetsstil
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 22 G |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.37 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0,7 mm |
| Produkttyp | Ersättningsnål |
| Längd (metrisk) nål | 70 mm |
| Nålpunktstil | LC |
| För användning med (utrustning) | Sprutan (25 till 500μ L) |