Läs mer
Trajan™ Ersättningsnål för 25 till 500 L μsprutor
Produktkod. 15278593
Change view
Nålmätare:
22 G
23 G
25 g
Nålpunktstil:
Fasa
Kon
LC
Längd (metrisk) nål:
70 mm
115 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0,5 mm
0,63 mm
0,7 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålmätare Nålpunktstil Längd (metrisk) nål Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
15278593 25 g Kon 115 mm 0,5 mm Paket med 2
10108538 23 G Fasa 70 mm 0,63 mm Paket med 5
10107170 22 G LC 70 mm 0,7 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15278593 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 038060
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
En rad kvalitetsnålar för att passa en SGE spruta i en rad olika längder och spetsstilar
  • Nållängd är nålens exponerade längd
  • Välj en annan ersättningsnål genom att välja sprutvolym, nållängd, ytterdiameter och spetsstil
Specifikationer
Nålmätare 25 g
Diameter (metrisk) Inre 0.2 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0,5 mm
Produkttyp Ersättningsnål
Längd (metrisk) nål 115 mm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) Sprutan (25 till 500μ L)