Läs mer
Trajan™ Ersättningsnål för 25 till 500 L μsprutor
Produktkod. p-4824134
Nålmätare:
22 G
23 G
25 g
Nålpunktstil:
Fasa
Kon
LC
Längd (metrisk) nål:
70 mm
115 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0,5 mm
0,63 mm
0,7 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Produktkod. 15278593
Brand: Trajan™ 038060
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En rad kvalitetsnålar för att passa en SGE spruta i en rad olika längder och spetsstilar
  • Nållängd är nålens exponerade längd
  • Välj en annan ersättningsnål genom att välja sprutvolym, nållängd, ytterdiameter och spetsstil
Specifikationer
Nålmätare 25 g
Diameter (metrisk) Inre 0.2 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0,5 mm
Produkttyp Ersättningsnål
Längd (metrisk) nål 115 mm
Nålpunktstil Kon
För användning med (utrustning) Sprutan (25 till 500μ L)