Läs mer
Trajan™ Ersättningsnålar för 25 till μ500 L avtagbara nålsprutor
Produktkod. 10228870
Nålpunktstil:
Fasa
Kon
LC
Sidohål eller kupol
Diameter (metrisk) Yttre:
0.5 mm
0.63 mm
0.7 mm
8 mm
Diameter (metrisk) Inre:
0.2 mm
0.24 mm
0.37 mm
Längd (engelska) Nål:
2 tum
2,7 tum
4,52 tum.
16,9 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Produktkod. 10228870
Brand: Trajan™ 038260
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ersättningsnålar för 25 till 500uL sprutor för användning i kromatografi
  • Nållängd är nålens exponerade längd
  • Välj en annan ersättningsnål genom att välja sprutvolym, nållängd, ytterdiameter och spetsstil
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Nålmätare 25 G
Diameter (engelska) Inre 0,007 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,019 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.2 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.5 mm
För användning med (applikation) Kromatografi
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Ersättningsnål
Kvantitet 5/Pk.
Nålpunktstil LC
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.