Läs mer
Trajan™ Ersättningsnålar för 25 till μ500 L avtagbara nålsprutor
Beskrivning
Ersättningsnålar för 25 till 500uL sprutor för användning i kromatografi
- Nållängd är nålens exponerade längd
- Välj en annan ersättningsnål genom att välja sprutvolym, nållängd, ytterdiameter och spetsstil
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Nålmätare | 25 G |
| Diameter (engelska) Inre | 0,007 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,019 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,2 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0,5 mm |
| För användning med (applikation) | Kromatografi |
| Längd (engelska) Nål | 2 tum |
| Produkttyp | Ersättningsnål |
| Kvantitet | 2/Pk. |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.