Läs mer
Trajan™ Ersättningsnålar för 25 till μ500 L avtagbara nålsprutor
Produktkod. 10030765
Change view
Nålpunktstil:
Fasa
Kon
LC
Sidohål eller kupol
Diameter (metrisk) Yttre:
0,5 mm
0,63 mm
0,7 mm
8 mm
Diameter (metrisk) Inre:
0,2 mm
0,24 mm
0,37 mm
Längd (engelska) Nål:
2 tum
2,7 tum
4,52 tum.
16,9 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Nålpunktstil Diameter (metrisk) Yttre Diameter (metrisk) Inre Längd (engelska) Nål unitSize
10030765 Kon 0,5 mm 0,2 mm 2,7 tum Paket med 2
11942605 Kon 0,5 mm 0,2 mm 2 tum Paket med 2
10644653 Fasa 8 mm 0,24 mm 2,7 tum Paket med 5
11952605 Fasa 0,63 mm 0,24 mm 2 tum Paket med 5
12756307 Fasa 0,5 mm 0,2 mm 4,52 tum. Paket med 5
15208603 Fasa 0,63 mm 0,24 mm 4,52 tum. Paket med 5
10228870 LC 0,5 mm 0,2 mm 2 tum Paket med 5
12967576 Sidohål eller kupol 0,5 mm 0,2 mm 2 tum Paket med 2
10626041 Fasa 0,5 mm 0,2 mm 2 tum Paket med 5
10462171 LC 0,7 mm 0,37 mm 2 tum Paket med 5
15238603 Sidohål eller kupol 0,63 mm 0,24 mm 2 tum Paket med 2
15288593 Kon 0,63 mm 0,24 mm 16,9 cm Paket med 2
15298593 Fasa 0,63 mm 0,24 mm 16,9 cm Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 10030765 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 038030
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ersättningsnålar för 25 till 500uL sprutor för användning i kromatografi
  • Nållängd är nålens exponerade längd
  • Välj en annan ersättningsnål genom att välja sprutvolym, nållängd, ytterdiameter och spetsstil
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Nålmätare 25 G
Diameter (engelska) Inre 0,007 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,019 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0,2 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0,5 mm
För användning med (applikation) Kromatografi
Längd (engelska) Nål 2,7 tum
Produkttyp Ersättningsnål
Kvantitet 2/Pk.
Nålpunktstil Kon
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.