Läs mer
Trajan™ Ersättningsnålar för 5 μL eVol™ och eVol™ NMR-sprutor
Nålmätare:
22 G
23 G
25 G
26 G
Nålpunktstil:
Fasa
Kon
LC
Längd (metrisk) nål:
50 mm
51 mm
70 mm
115 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0.47 mm
0.5 mm
0.72 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Beskrivning
- Nållängd är nålens exponerade längd
- Välj en annan ersättningsnål genom att välja sprutvolym, nållängd och ytterdiameter
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Nålmätare | 22 G |
| Diameter (engelska) Inre | 0,0066 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,02 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.17 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.72 mm |
| Längd (engelska) Nål | 2 tum |
| Produkttyp | Ersättningsnål |
| Längd (metrisk) nål | 51 mm |
| Nålpunktstil | LC |
| Visa mer |