Läs mer
Trajan™ Ersättningsnålar för 5 μL eVol™ och eVol™ NMR-sprutor
Produktkod. 12937606
Nålmätare:
22 G
23 G
25 G
26 G
Nålpunktstil:
Fasa
Kon
LC
Längd (metrisk) nål:
50 mm
51 mm
70 mm
115 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
0.47 mm
0.5 mm
0.72 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Produktkod. 12937606
Brand: Trajan™ 036916
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ersättningsnål med konspets för användning med 5uL NMR-sprutor.
  • Nållängd är nålens exponerade längd
  • Välj en annan ersättningsnål genom att välja sprutvolym, nållängd och ytterdiameter
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Nålmätare 25 G
Diameter (engelska) Inre 0,007 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,019 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.2 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.5 mm
Längd (engelska) Nål 2,75 tum
Produkttyp Ersättningsnål
Längd (metrisk) nål 70 mm
Nålpunktstil Fasa
För användning med (utrustning) eVol NMR-spruta (5 μL)