Läs mer
SGE™ Ersättningsnålar för löstagbara nålsprutor
Nålmätare:
23 G
25 g
Diameter (engelska) yttre nål:
0,019 tum.
0,024 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Beskrivning
- För 10 μL sprutor
- 50 mm (2 tum) exponerad längd när den är monterad på sprutan
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 23 G |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,024 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.63 mm |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.63 mm |
| För användning med (applikation) | Gaskromatografi |
| Längd (engelska) | 2 tum |
| Längd (engelska) Nål | 1,9 tum. |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Produkttyp | Ersättningsnål |
| Kvantitet | Ea. |
| Visa mer |