Läs mer
SGE™ Ersättningsnålar för löstagbara nålsprutor
Produktkod. 15238593
Nålmätare:
23 G
25 g
Diameter (engelska) yttre nål:
0,019 tum.
0,024 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Produktkod. 15238593
Brand: SGE™ 037776
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ersättningsnålar som levereras med sprutan
  • För 10 μL sprutor
  • 50 mm (2 tum) exponerad längd när den är monterad på sprutan
Specifikationer
Nålmätare 25 g
Diameter (engelska) yttre nål 0,019 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 0.5 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.5 mm
För användning med (applikation) Gaskromatografi
Längd (engelska) 2 tum
Längd (engelska) Nål 1,9 tum.
Längd (metrisk) 50 mm
Produkttyp Ersättningsnål
Kvantitet 2/Pk.
Längd (metrisk) nål 50 mm
Nålpunktstil Fasa
För användning med (utrustning) Avtagbar nålspruta (10 μL)