Läs mer
SGE™ Ersättningsnålar för löstagbara nålsprutor
Nålmätare:
23 G
25 g
Diameter (engelska) yttre nål:
0,019 tum.
0,024 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Beskrivning
- För 10 μL sprutor
- 50 mm (2 tum) exponerad längd när den är monterad på sprutan
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 23 G |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,024 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.63 mm |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0.63 mm |
| För användning med (applikation) | Gaskromatografi |
| Längd (engelska) | 2 tum |
| Längd (engelska) Nål | 1,9 tum. |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Produkttyp | Ersättningsnål |
| Kvantitet | Ea. |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion