Läs mer
Trajan™ Sprutan med fast nål för Beckman/Altex, Rheodyne , SSI , Valco Ventiler
Produktkod. 10462721
Volym (metrisk):
25μ L
50 μl
250μ L
500 μL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10462721
Brand: Trajan™ 004300
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fast nålbyte för manuella sprutor. För användning med Beckman/Altex, Rheodyne , SSI , och Valco Ventiler
  • Högkvalitativa lösningar för vätskehantering
  • Noggranna och reproducerbara injektioner
  • Speciellt designad för Beckman/Altex, Rheodyne , Valco , SSI ventiler
Specifikationer
Material Borosilikatglas (fat)
Nålmätare 22 G
Diameter (metrisk) inre nål 0.37 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.71 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.028 mm
Produkttyp Manuell spruta
Volym (metrisk) 50 μl
Längd (metrisk) nål 51 mm
Nålpunktstil LC
För användning med (utrustning) Beckman/Altex, Rheodyne , SSI , Valco Ventiler