Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografisprutor
- Tillbehör för kromatografisprutor
- Trajan™ Ersättningskolvar
Trajan™ Ersättningskolvar
Produktkod. 10525749
Change view
För användning med (utrustning):
10μ L Avtagbar nål gastät spruta för CTC/Carlo Erba/Fisons Autosampler
10μ L Avtagbar spruta med styrd kolv
10μ L Gastät Autosampler-spruta med fast nål
100μ L Fast nål Gastät spruta för Carlo Erba , CTC , Fisons Autosamplare
Avtagbar gastät spruta (10 ml)
Avtagbar nål gastät spruta (10 μL)
Gastät spruta med fast nål (10 μL)
P250-GT-kodspruta (250 μL)
Rheodyne och Valco Ventiler
Spruta 009472, 009462
Spruta 100 μL
Sprutmodeller SG-003987, SG-003988, 25μ L
Sprutmodeller SG-003988, SG-003985, 25μ L
Sprutnålar (10μ L)
Sprutnålar (10μ L), Gastät spruta med fast nål
Sprutnålar (100 μL), Avtagbar nål Gastät spruta
Sprutnålar (100 μL), gastät spruta
Sprutnålar (25 μL), CTC Gastät spruta
Sprutnålar (25 μL), Gastät spruta med fast nål
Sprutnålar (25 μL), fast eller avtagbar nål Gatät spruta
Sprutnålar (250 μL), CTC Gastät spruta
Sprutnålar (250 μL), gastät spruta
Sprutnålar (5 μL), Gastät spruta med fast nål
Sprutnålar (5 mL), gastät spruta
Sprutnålar (50 μL), Gastät spruta med fast nål
Sprutnålar (500 μL), CTC Gastät spruta
Sprutnålar (500 μl), fast eller löstagbar nål gastät spruta
Produkttyp:
Endast 50 mL ersättningskolv
Ersättningskolv (gammal stil), P25F-BT-GT
Ersättningskolv, 10A-VP
Ersättningskolv, 10R-C/T-GT
Ersättningskolv, P10-GP-GT
Ersättningskolv, P100-GT
Ersättningskolv, P100F-C/T-GT
Ersättningskolv, P100R-C/T-GT
Ersättningskolv, P10F-BT-GT
Ersättningskolv, P10F-C/T-GT
Ersättningskolv, P10MD-GT
Ersättningskolv, P10R-GT
Ersättningskolv, P25-GT
Ersättningskolv, P250F-CTC-GT
Ersättningskolv, P250R-C/T-GT
Ersättningskolv, P25F-C/T-GT
Ersättningskolv, P25F-CTC-GT
Ersättningskolv, P25MD-GT
Ersättningskolv, P25R-C/T-GT
Ersättningskolv, P500-GT
Ersättningskolv, P500F-CTC-GT
Ersättningskolv, P50F-C/T-GT
Ersättningskolv, P5F-PE-GT
Ersättningskolv, P5MD-GT
Kolv
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
27 product options available for selection
| Produktkod. | För användning med (utrustning) | Produkttyp | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10525749 | P250-GT-kodspruta (250 μL) | Kolv | Varje |
| 15208533 | 10μ L Avtagbar spruta med styrd kolv | Ersättningskolv, P10-GP-GT | Varje |
| 15248573 | Sprutnålar (500 μL), CTC Gastät spruta | Ersättningskolv, P500F-CTC-GT | Varje |
| 15258533 | 10μ L Gastät Autosampler-spruta med fast nål | Ersättningskolv, P10F-C/T-GT | Paket med 2 |
| 10274982 | Sprutnålar (10μ L) | Ersättningskolv, 10A-VP | Varje |
| 15298523 | Sprutnålar (10μ L), Gastät spruta med fast nål | Ersättningskolv, P10F-C/T-GT | Varje |
| 12801901 | Sprutnålar (5 μL), Gastät spruta med fast nål | Ersättningskolv, P5F-PE-GT | Varje |
| 15218543 | Sprutmodeller SG-003987, SG-003988, 25μ L | Ersättningskolv, P25F-C/T-GT | Varje |
| 15298533 | Sprutnålar (25 μL), fast eller avtagbar nål Gatät spruta | Ersättningskolv, P25-GT | Varje |
| 15248533 | Avtagbar nål gastät spruta (10 μL) | Ersättningskolv, P10R-GT | Paket med 2 |
| 12841901 | Sprutnålar (100 μL), gastät spruta | Ersättningskolv, P100-GT | Varje |
| 10388254 | Sprutnålar (100 μL), Avtagbar nål Gastät spruta | Ersättningskolv, P100R-C/T-GT | Varje |
| 15288563 | Avtagbar gastät spruta (10 ml) | Ersättningskolv, P10MD-GT | Varje |
| 15268563 | Sprutnålar (5 mL), gastät spruta | Ersättningskolv, P5MD-GT | Varje |
| 10424540 | Sprutnålar (500 μl), fast eller löstagbar nål gastät spruta | Ersättningskolv, P500-GT | Varje |
| 15208573 | Spruta 009472, 009462 | Ersättningskolv, P25MD-GT | Varje |
| 15238573 | Sprutnålar (250 μL), CTC Gastät spruta | Ersättningskolv, P250F-CTC-GT | Varje |
| 15228573 | Sprutnålar (25 μL), CTC Gastät spruta | Ersättningskolv, P25F-CTC-GT | Varje |
| 15208543 | Sprutmodeller SG-003988, SG-003985, 25μ L | Ersättningskolv, P25R-C/T-GT | Varje |
| 15288543 | 100μ L Fast nål Gastät spruta för Carlo Erba , CTC , Fisons Autosamplare | Ersättningskolv, P100F-C/T-GT | Varje |
| 15278533 | 10μ L Avtagbar nål gastät spruta för CTC/Carlo Erba/Fisons Autosampler | Ersättningskolv, 10R-C/T-GT | Paket med 2 |
| 15268543 | Sprutnålar (50 μL), Gastät spruta med fast nål | Ersättningskolv, P50F-C/T-GT | Varje |
| 15238553 | Sprutnålar (250 μL), gastät spruta | Ersättningskolv, P250R-C/T-GT | Varje |
| 15268533 | Gastät spruta med fast nål (10 μL) | Ersättningskolv, P10F-BT-GT | Varje |
| 15228543 | Sprutnålar (25 μL), Gastät spruta med fast nål | Ersättningskolv (gammal stil), P25F-BT-GT | Varje |
| 15298543 | Spruta 100 μL | Kolv | Varje |
| 10897130 | Rheodyne och Valco Ventiler | Endast 50 mL ersättningskolv | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
10525749
Supplier
Trajan™
Supplier No.
031830
This item is not returnable.
View return policy
Description
- För användning med SGE gastäta sprutor.
- Använd SGE Sprutans artikelnummer för att hitta en ersättningskolv.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Kolv |
| För användning med (utrustning) | P250-GT-kodspruta (250 μL) |