Läs mer
Trajan™ Ersättningskolvar
Produktkod. 15208533
Change view
För användning med (utrustning):
10μ L Avtagbar nål gastät spruta för CTC/Carlo Erba/Fisons Autosampler
10μ L Avtagbar spruta med styrd kolv
10μ L Gastät Autosampler-spruta med fast nål
100μ L Fast nål Gastät spruta för Carlo Erba , CTC , Fisons Autosamplare
Avtagbar gastät spruta (10 ml)
Avtagbar nål gastät spruta (10 μL)
Gastät spruta med fast nål (10 μL)
P250-GT-kodspruta (250 μL)
Rheodyne och Valco Ventiler
Spruta 009472, 009462
Spruta 100 μL
Sprutmodeller SG-003987, SG-003988, 25μ L
Sprutmodeller SG-003988, SG-003985, 25μ L
Sprutnålar (10μ L)
Sprutnålar (10μ L), Gastät spruta med fast nål
Sprutnålar (100 μL), Avtagbar nål Gastät spruta
Sprutnålar (100 μL), gastät spruta
Sprutnålar (25 μL), CTC Gastät spruta
Sprutnålar (25 μL), Gastät spruta med fast nål
Sprutnålar (25 μL), fast eller avtagbar nål Gatät spruta
Sprutnålar (250 μL), CTC Gastät spruta
Sprutnålar (250 μL), gastät spruta
Sprutnålar (5 μL), Gastät spruta med fast nål
Sprutnålar (5 mL), gastät spruta
Sprutnålar (50 μL), Gastät spruta med fast nål
Sprutnålar (500 μL), CTC Gastät spruta
Sprutnålar (500 μl), fast eller löstagbar nål gastät spruta
Produkttyp:
Endast 50 mL ersättningskolv
Ersättningskolv (gammal stil), P25F-BT-GT
Ersättningskolv, 10A-VP
Ersättningskolv, 10R-C/T-GT
Ersättningskolv, P10-GP-GT
Ersättningskolv, P100-GT
Ersättningskolv, P100F-C/T-GT
Ersättningskolv, P100R-C/T-GT
Ersättningskolv, P10F-BT-GT
Ersättningskolv, P10F-C/T-GT
Ersättningskolv, P10MD-GT
Ersättningskolv, P10R-GT
Ersättningskolv, P25-GT
Ersättningskolv, P250F-CTC-GT
Ersättningskolv, P250R-C/T-GT
Ersättningskolv, P25F-C/T-GT
Ersättningskolv, P25F-CTC-GT
Ersättningskolv, P25MD-GT
Ersättningskolv, P25R-C/T-GT
Ersättningskolv, P500-GT
Ersättningskolv, P500F-CTC-GT
Ersättningskolv, P50F-C/T-GT
Ersättningskolv, P5F-PE-GT
Ersättningskolv, P5MD-GT
Kolv
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Produkttyp unitSize
15208533 10μ L Avtagbar spruta med styrd kolv Ersättningskolv, P10-GP-GT Varje
15248573 Sprutnålar (500 μL), CTC Gastät spruta Ersättningskolv, P500F-CTC-GT Varje
15258533 10μ L Gastät Autosampler-spruta med fast nål Ersättningskolv, P10F-C/T-GT Paket med 2
10274982 Sprutnålar (10μ L) Ersättningskolv, 10A-VP Varje
15298523 Sprutnålar (10μ L), Gastät spruta med fast nål Ersättningskolv, P10F-C/T-GT Varje
12801901 Sprutnålar (5 μL), Gastät spruta med fast nål Ersättningskolv, P5F-PE-GT Varje
15218543 Sprutmodeller SG-003987, SG-003988, 25μ L Ersättningskolv, P25F-C/T-GT Varje
15298533 Sprutnålar (25 μL), fast eller avtagbar nål Gatät spruta Ersättningskolv, P25-GT Varje
15248533 Avtagbar nål gastät spruta (10 μL) Ersättningskolv, P10R-GT Paket med 2
12841901 Sprutnålar (100 μL), gastät spruta Ersättningskolv, P100-GT Varje
10388254 Sprutnålar (100 μL), Avtagbar nål Gastät spruta Ersättningskolv, P100R-C/T-GT Varje
15288563 Avtagbar gastät spruta (10 ml) Ersättningskolv, P10MD-GT Varje
15268563 Sprutnålar (5 mL), gastät spruta Ersättningskolv, P5MD-GT Varje
10424540 Sprutnålar (500 μl), fast eller löstagbar nål gastät spruta Ersättningskolv, P500-GT Varje
15208573 Spruta 009472, 009462 Ersättningskolv, P25MD-GT Varje
15238573 Sprutnålar (250 μL), CTC Gastät spruta Ersättningskolv, P250F-CTC-GT Varje
15228573 Sprutnålar (25 μL), CTC Gastät spruta Ersättningskolv, P25F-CTC-GT Varje
15208543 Sprutmodeller SG-003988, SG-003985, 25μ L Ersättningskolv, P25R-C/T-GT Varje
15288543 100μ L Fast nål Gastät spruta för Carlo Erba , CTC , Fisons Autosamplare Ersättningskolv, P100F-C/T-GT Varje
15278533 10μ L Avtagbar nål gastät spruta för CTC/Carlo Erba/Fisons Autosampler Ersättningskolv, 10R-C/T-GT Paket med 2
15268543 Sprutnålar (50 μL), Gastät spruta med fast nål Ersättningskolv, P50F-C/T-GT Varje
15238553 Sprutnålar (250 μL), gastät spruta Ersättningskolv, P250R-C/T-GT Varje
15268533 Gastät spruta med fast nål (10 μL) Ersättningskolv, P10F-BT-GT Varje
15228543 Sprutnålar (25 μL), Gastät spruta med fast nål Ersättningskolv (gammal stil), P25F-BT-GT Varje
10525749 P250-GT-kodspruta (250 μL) Kolv Varje
15298543 Spruta 100 μL Kolv Varje
10897130 Rheodyne och Valco Ventiler Endast 50 mL ersättningskolv Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Produktkod. 15208533 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 031805
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ersättningskolvar finns tillgängliga för alla SGE gastäta sprutor.
  • För användning med SGE gastäta sprutor.
  • Använd SGE Sprutans artikelnummer för att hitta en ersättningskolv.
Specifikationer
Material PTFE (tips)
För användning med (applikation) Endast in vitro användning. Endast för laboratorieanalysatorer. Inte för mänskligt bruk.
Produkttyp Ersättningskolv, P10-GP-GT
För användning med (utrustning) 10μ L Avtagbar spruta med styrd kolv