Läs mer
Trajan™ Ersättningskolvar
För användning med (utrustning):
10μ L Avtagbar nål gastät spruta för CTC/Carlo Erba/Fisons Autosampler
10μ L Avtagbar spruta med styrd kolv
10μ L Gastät Autosampler-spruta med fast nål
100μ L Fast nål Gastät spruta för Carlo Erba , CTC , Fisons Autosamplare
Avtagbar gastät spruta (10 ml)
Avtagbar nål gastät spruta (10 μL)
Gastät spruta med fast nål (10 μL)
P250-GT-kodspruta (250 μL)
Rheodyne och Valco Ventiler
Spruta 009472, 009462
Spruta 100 μL
Sprutmodeller SG-003987, SG-003988, 25μ L
Sprutmodeller SG-003988, SG-003985, 25μ L
Sprutnålar (10μ L)
Sprutnålar (10μ L), Gastät spruta med fast nål
Sprutnålar (100 μL), Avtagbar nål Gastät spruta
Sprutnålar (100 μL), gastät spruta
Sprutnålar (25 μL), CTC Gastät spruta
Sprutnålar (25 μL), Gastät spruta med fast nål
Sprutnålar (25 μL), fast eller avtagbar nål Gatät spruta
Sprutnålar (250 μL), CTC Gastät spruta
Sprutnålar (250 μL), gastät spruta
Sprutnålar (5 μL), Gastät spruta med fast nål
Sprutnålar (5 mL), gastät spruta
Sprutnålar (50 μL), Gastät spruta med fast nål
Sprutnålar (500 μL), CTC Gastät spruta
Sprutnålar (500 μl), fast eller löstagbar nål gastät spruta
Produkttyp:
Endast 50 mL ersättningskolv
Ersättningskolv (gammal stil), P25F-BT-GT
Ersättningskolv, 10A-VP
Ersättningskolv, 10R-C/T-GT
Ersättningskolv, P10-GP-GT
Ersättningskolv, P100-GT
Ersättningskolv, P100F-C/T-GT
Ersättningskolv, P100R-C/T-GT
Ersättningskolv, P10F-BT-GT
Ersättningskolv, P10F-C/T-GT
Ersättningskolv, P10MD-GT
Ersättningskolv, P10R-GT
Ersättningskolv, P25-GT
Ersättningskolv, P250F-CTC-GT
Ersättningskolv, P250R-C/T-GT
Ersättningskolv, P25F-C/T-GT
Ersättningskolv, P25F-CTC-GT
Ersättningskolv, P25MD-GT
Ersättningskolv, P25R-C/T-GT
Ersättningskolv, P500-GT
Ersättningskolv, P500F-CTC-GT
Ersättningskolv, P50F-C/T-GT
Ersättningskolv, P5F-PE-GT
Ersättningskolv, P5MD-GT
Kolv
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
- För användning med SGE gastäta sprutor.
- Använd SGE Sprutans artikelnummer för att hitta en ersättningskolv.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PTFE (tips) |
| För användning med (applikation) | Endast in vitro användning. Endast för laboratorieanalysatorer. Inte för mänskligt bruk. |
| Produkttyp | Ersättningskolv, P25R-C/T-GT |
| För användning med (utrustning) | Sprutmodeller SG-003988, SG-003985, 25μ L |