Läs mer
Trajan™ Ersättningskolvar för eVol och eVol NMR-sprutor
Produktkod. 12997596
Change view
För användning med (utrustning):
eVol NMR-spruta (5 μL)
eVol NMR-spruta (50 μL)
eVol NMR-spruta (500 μL)
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12997596 eVol NMR-spruta (500 μL) Varje
12967596 eVol NMR-spruta (5 μL) Varje
12977596 eVol NMR-spruta (50 μL) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12997596 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 2910384
Beräknad leverans: 07-01-2027
SGE sprutersättningskolvar för gastäta sprutor
  • Ersättningskolvar för gastäta sprutor
  • Designad för att matcha den specifika sprutcylindern för att bibehålla en gastät försegling
Specifikationer
Produkttyp Ersättningskolv
För användning med (utrustning) eVol NMR-spruta (500 μL)