Läs mer
Trajan™ Ersättningsventiler för Luer Lock-sprutor
Beskrivning
- Push-pull ventil med Luer Lock-avslutning för att passa avtagbar nål 25 μL-2,5 ml sprutor
- Tryckknappsventil med Luer Lock-avslutning. Passar 5mL-2L sprutor med avtagbar Luer Lock eller avtagbar nål
- Luer Lock-ventil för alla Luer Lock- och Luer Tip-sprutor eller andra Luer-enheter. Perfekt när snabbt nålbyte behövs
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Tryckknapp med Luer Lock |
| Produkttyp | Ersättningsventil |
| För användning med (utrustning) | Sprutan (5 mL till 2 L) |