Läs mer
Trajan™ Ersättningsventiler för Luer Lock-sprutor
Produktkod. 12907626
Change view
För användning med (utrustning):
Sprutan (5 mL till 2 L)
Sprutan (50 μL till 2 L)
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12907626 Sprutan (50 μL till 2 L) Varje
11947534 Sprutan (5 mL till 2 L) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12907626 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 031915
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att trycksätta ett prov före injektion, a SGE sprutan är förmonterad med en ventil
  • Push-pull ventil med Luer Lock-avslutning för att passa avtagbar nål 25 μL-2,5 ml sprutor
  • Tryckknappsventil med Luer Lock-avslutning. Passar 5mL-2L sprutor med avtagbar Luer Lock eller avtagbar nål
  • Luer Lock-ventil för alla Luer Lock- och Luer Tip-sprutor eller andra Luer-enheter. Perfekt när snabbt nålbyte behövs
Specifikationer
Beskrivning Luer Lock och Luer Tip
Produkttyp Ersättningsventil
Volym (metrisk) 25μ L till 2,5 ml
Produktlinje Trajan
För användning med (utrustning) Sprutan (50 μL till 2 L)
Anslutningstyp Luer Lock, Luer Tips