Läs mer
SGE™ Serie II standardsprutor med fast nål
Produktkod. 10518502
Change view
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
Nålmätare:
25 g
26 G
Inkluderar:
Kolvskydd
Standard kolv
Kvantitet:
10/Förpackning
6-pack
Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 6
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nålmätare Inkluderar Kvantitet unitSize
10518502 5μ L 26 G Kolvskydd Ea. Varje
12937536 10 μl 26 G Kolvskydd 10/Förpackning Paket med 10
10607171 10 μl 26 G Kolvskydd Ea. Varje
10127070 10 μl 26 G Kolvskydd 6-pack Paket med 6
11941134 25μ L 25 g Standard kolv Ea. Varje
10229010 50 μl 25 g Standard kolv Ea. Varje
10625471 100 μl 25 g Standard kolv Ea. Varje
10559072 250μ L 25 g Standard kolv Ea. Varje
10771422 500 μL 25 g Standard kolv Ea. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10518502 Leverantör SGE™ Leverantörsnummer 001000
Spara upp till 60 % på produkter för kontraktstestning
Använd kampanjkoden 28025
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Standardsprutor med antirullfläns och nålar som är inriktade med nollmärke på cylindern för att minska dödvolymen, förbättra noggrannheten och precisionen till<± 1 %
  • Kolvar i rostfritt stål är handmonterade, ej utbytbara, ej utbytbara
  • Sprutor med kapacitet på μ5 och 10 L har en cylinderdiameter på 6,5 mm, skallängd på 54,1 mm och inkluderar en 50 mm lång 26s gauge nål
  • Sprutor med μen kapacitet på 25 till 500 L har 8 mm OD cylinder, 60 mm skallängd och 50 mm lång, 25 gauge nål Modeller med fast nål har nål limmad i cylindern med lösningsmedelsbeständigt epoxilim. Modeller med avtagbara nålar har en PTFE-tätning, en fjäder- och muttermotståndskraftig läckage.
Specifikationer
Noggrannhet ±1 %
Material Borosilikatglas (fat)
Nålmätare 26 G
Diameter (engelska) yttre nål 0,01 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,25 tum
Diameter (metrisk) Yttre 6.5 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.47 mm
Inkluderar Kolvskydd
Längd (engelska) Nål 1,96 tum.
Produkttyp Microvolym spruta
Examen Major - 0,5μ L, mindre - 0,1μ L
Modell 5F
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 5μ L
Nålpunktstil Fast fas
Anslutningstyp Fast