Läs mer
SGE™ Serie II standardsprutor med fast nål
Produktkod. 10559072
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
Nålmätare:
25 g
26 G
Inkluderar:
Kolvskydd
Standard kolv
Kvantitet:
10/Förpackning
6-pack
Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10559072
Brand: SGE™ 006000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Standardsprutor med antirullfläns och nålar som är inriktade med nollmärke på cylindern för att minska dödvolymen, förbättra noggrannheten och precisionen till<± 1 %
  • Kolvar i rostfritt stål är handmonterade, ej utbytbara, ej utbytbara
  • Sprutor med kapacitet på μ5 och 10 L har en cylinderdiameter på 6,5 mm, skallängd på 54,1 mm och inkluderar en 50 mm lång 26s gauge nål
  • Sprutor med μen kapacitet på 25 till 500 L har 8 mm OD cylinder, 60 mm skallängd och 50 mm lång, 25 gauge nål Modeller med fast nål har nål limmad i cylindern med lösningsmedelsbeständigt epoxilim. Modeller med avtagbara nålar har en PTFE-tätning, en fjäder- och muttermotståndskraftig läckage.
Specifikationer
Noggrannhet ±1 %
Material Borosilikatglas (fat)
Nålmätare 25 g
Diameter (engelska) yttre nål 0,01 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,31 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.5 mm
Inkluderar Standard kolv
Längd (engelska) Nål 1,96 tum.
Produkttyp Microvolym spruta
Examen Major - 25.0μ L, moll - 5,0μ L
Modell 250F
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 250μ L
Nålpunktstil Fast fas
Anslutningstyp Fast