Läs mer
SGE™ Serie II standardsprutor med fast nål
Produktkod. 10625471
Change view
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
Nålmätare:
25 g
26 G
Inkluderar:
Kolvskydd
Standard kolv
Kvantitet:
10/Förpackning
6-pack
Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 6
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nålmätare Inkluderar Kvantitet unitSize
10625471 100 μl 25 g Standard kolv Ea. Varje
10518502 5μ L 26 G Kolvskydd Ea. Varje
12937536 10 μl 26 G Kolvskydd 10/Förpackning Paket med 10
10607171 10 μl 26 G Kolvskydd Ea. Varje
10127070 10 μl 26 G Kolvskydd 6-pack Paket med 6
11941134 25μ L 25 g Standard kolv Ea. Varje
10229010 50 μl 25 g Standard kolv Ea. Varje
10559072 250μ L 25 g Standard kolv Ea. Varje
10771422 500 μL 25 g Standard kolv Ea. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10625471 Leverantör SGE™ Leverantörsnummer 005000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Standardsprutor med antirullfläns och nålar som är inriktade med nollmärke på cylindern för att minska dödvolymen, förbättra noggrannheten och precisionen till<± 1 %
  • Kolvar i rostfritt stål är handmonterade, ej utbytbara, ej utbytbara
  • Sprutor med kapacitet på μ5 och 10 L har en cylinderdiameter på 6,5 mm, skallängd på 54,1 mm och inkluderar en 50 mm lång 26s gauge nål
  • Sprutor med μen kapacitet på 25 till 500 L har 8 mm OD cylinder, 60 mm skallängd och 50 mm lång, 25 gauge nål Modeller med fast nål har nål limmad i cylindern med lösningsmedelsbeständigt epoxilim. Modeller med avtagbara nålar har en PTFE-tätning, en fjäder- och muttermotståndskraftig läckage.
Specifikationer
Noggrannhet ±1 %
Material Borosilikatglas (fat)
Nålmätare 25 g
Diameter (engelska) yttre nål 0,01 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,31 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.5 mm
Inkluderar Standard kolv
Längd (engelska) Nål 1,96 tum.
Produkttyp Microvolym spruta
Examen Major - 10,0μ L, moll - 2,0μ L
Modell 100F
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 100 μl
Produktlinje SGE
Längd (metrisk) nål 50 mm
Nålpunktstil Fast fas
Anslutningstyp Fast
Graderad Ja