Läs mer
SGE™ Series II standard avtagbara nålsprutor
Produktkod. 10228820
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
25μ L
100 μl
250μ L
500 μL
Nålmätare:
25 g
26 G
Diameter (metrisk) yttre nål:
0,47 mm
0,5 mm
Kvantitet:
1/Förp.
6/förp.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10228820
Brand: SGE™ 005050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Standardsprutor med antirullfläns och nålar som är inriktade med nollmärke på cylindern för att minska dödvolymen, förbättra noggrannheten och precisionen till<± 1 %
  • Kolvar i rostfritt stål är handmonterade, ej utbytbara, ej utbytbara
  • Sprutor med kapacitet på μ5 och 10 L har en cylinderdiameter på 6,5 mm, skallängd på 54,1 mm och inkluderar en 50 mm lång 26s gauge nål
  • Sprutor med μen kapacitet på 25 till 500 L har 8 mm OD cylinder, 60 mm skallängd och 50 mm lång, 25 gauge nål Modeller med fast nål har nål limmad i cylindern med lösningsmedelsbeständigt epoxilim. Modeller med avtagbara nålar har en PTFE-tätning, en fjäder- och muttermotståndskraftig läckage.
Specifikationer
Noggrannhet ±1 %
Material Borosilikatglas (fat)
Nålmätare 25 g
Diameter (engelska) yttre nål 0,01 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,31 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0,5 mm
Inkluderar Standard kolv
Längd (engelska) Nål 1,96 tum.
Produkttyp Series II standard avtagbara nålsprutor
Modell 100R
Kvantitet 1/Förp.
Volym (metrisk) 100 μl
Nålpunktstil Avtagbar fas
Anslutningstyp Avtagbar