Läs mer
SGE™ Series II standard avtagbara nålsprutor
Produktkod. 10278720
Change view
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
25μ L
100 μl
250μ L
500 μL
Nålmätare:
25 g
26 G
Diameter (metrisk) yttre nål:
0,47 mm
0,5 mm
Kvantitet:
1/Förp.
6/förp.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nålmätare Diameter (metrisk) yttre nål Kvantitet Förpackningsstorlek
10278720 10 μl 26 G 0,47 mm 1/Förp. Varje
10025590 5μ L 26 G 0,47 mm 1/Förp. Varje
10288720 10 μl 26 G 0,47 mm 6/förp. Paket med 6
10065620 25μ L 25 g 0,5 mm 1/Förp. Varje
10228820 100 μl 25 g 0,5 mm 1/Förp. Varje
10645851 250μ L 25 g 0,5 mm 1/Förp. Varje
10421031 500 μL 25 g 0,5 mm 1/Förp. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10278720 Leverantör SGE™ Leverantörsnummer 002050
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Standardsprutor med antirullfläns och nålar som är inriktade med nollmärke på cylindern för att minska dödvolymen, förbättra noggrannheten och precisionen till<± 1 %
  • Kolvar i rostfritt stål är handmonterade, ej utbytbara, ej utbytbara
  • Sprutor med kapacitet på μ5 och 10 L har en cylinderdiameter på 6,5 mm, skallängd på 54,1 mm och inkluderar en 50 mm lång 26s gauge nål
  • Sprutor med μen kapacitet på 25 till 500 L har 8 mm OD cylinder, 60 mm skallängd och 50 mm lång, 25 gauge nål Modeller med fast nål har nål limmad i cylindern med lösningsmedelsbeständigt epoxilim. Modeller med avtagbara nålar har en PTFE-tätning, en fjäder- och muttermotståndskraftig läckage.
Specifikationer
Noggrannhet ±1 %
Material Borosilikatglas (fat), Rostfritt stål (kolv)
Nålmätare 26 G
Diameter (engelska) yttre nål 0,01 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,25 tum
Diameter (metrisk) Yttre 6.5 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0,47 mm
Inkluderar Kolvskydd
Längd (engelska) Nål 1,96 tum.
Produkttyp Series II standard avtagbara nålsprutor
Modell 10R
Kvantitet 1/Förp.
Volym (metrisk) 10 μl
Produktlinje SGE
Längd (metrisk) nål 49.78 mm
Nålpunktstil Avtagbar fas
Anslutningstyp Avtagbar
Graderad Ja