Läs mer
SGE™ Series II standard avtagbara nålsprutor
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
25μ L
100 μl
250μ L
500 μL
Nålmätare:
25 g
26 G
Diameter (metrisk) yttre nål:
0,47 mm
0,5 mm
Kvantitet:
1/Förp.
6/förp.
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Beskrivning
Standardsprutor med antirullfläns och nålar som är inriktade med nollmärke på cylindern för att minska dödvolymen, förbättra noggrannheten och precisionen till<± 1 %
- Kolvar i rostfritt stål är handmonterade, ej utbytbara, ej utbytbara
- Sprutor med kapacitet på μ5 och 10 L har en cylinderdiameter på 6,5 mm, skallängd på 54,1 mm och inkluderar en 50 mm lång 26s gauge nål
- Sprutor med μen kapacitet på 25 till 500 L har 8 mm OD cylinder, 60 mm skallängd och 50 mm lång, 25 gauge nål Modeller med fast nål har nål limmad i cylindern med lösningsmedelsbeständigt epoxilim. Modeller med avtagbara nålar har en PTFE-tätning, en fjäder- och muttermotståndskraftig läckage.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±1 % |
| Material | Borosilikatglas (fat) |
| Nålmätare | 26 G |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,01 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,25 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6.5 mm |
| Diameter (metrisk) yttre nål | 0,47 mm |
| Inkluderar | Kolvskydd |
| Längd (engelska) Nål | 1,96 tum. |
| Produkttyp | Series II standard avtagbara nålsprutor |
| Visa mer |