Läs mer
Trajan™ Shimadzu 14A liners
Beskrivning
- Varje sats av liners testade för aktivitet
- Tillverkad av borosilikatglas
- Färgkodad med geometri för enkel identifiering
- För användning med Shimazdu-instrument
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | GC Inlet liner, Split/Splitless Liner med Single Taper |
| Kvantitet | 5/förpackning |
| Längd (metrisk) | 99 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 3.4 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 5 mm |
| För användning med (utrustning) | Shimadzu 14 A GC |