Läs mer
Trajan™ SilTite™ GC Ferrule Kit för Shimadzu Instrument
Diameter (metrisk) Insida:
0,10 till 0,25 mm
0,45 till 0,53 mm
0.32 mm
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Beschreibung
- Nästa generations hylsa för gaskromatografi
- Eliminerar läckor
- Ingen kontaminering
- Inget behov av att dra åt efter temperaturcykling
- Renare spektra för bättre biblioteksmatchningar
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | GC hylsa och muttersats |
| För användning med (utrustning) | Shimadzu Injektorer och icke-MS-detektorer |
| Material | SilTite Metall |
| Kvantitet | 10 hylsor, 2 muttrar |
| Diameter (metrisk) Insida | 0,10 till 0,25 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur