Läs mer
Trajan™ SI-7 Solids spruta
Nålmätare:
25 G
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med pyrolyskromatografiapplikationer
- Fungerar tillsammans med Pyrojector II som termiskt fragmenterar väsentligen icke-flyktiga molekyler till flyktiga fragment, vilket gör dem lämpliga för kromatografisk analys
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Nålmätare | 25 G |
| För användning med (applikation) | För insprutning av fasta ämnen på SGE pyrojektor |
| Längd (engelska) | 2,75 tum |
| Längd (engelska) Nål | 2,75 tum |
| Längd (metrisk) | 70 mm |
| Produkttyp | Sprutan för fasta ämnen |