Läs mer
SGE™ SilFlow™ GC 3 Port Splitter Kit
Diameter (metrisk) Inre:
0.25/0.32 mm
0.53 mm
Port B och C 0,25/0,32 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Satsen innehåller en SilFlow mikrokanalenhet (MCD), SilTite FingerTite-verktyg, monteringsfäste, plus lämpliga hylsor, muttrar och skärmhylsor för installation
- 1,1 mm OD-slang ingår ej
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Port Splitter |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.53 mm |
| Inkluderar | SilFlow mikrokanalenhet (MCD), SilTite FingerTite-verktyg, monteringsfäste, lämpliga hylsor, muttrar och hylsor för montering |
| För användning med | SGE Silflow mikrokanalsenhet |