Läs mer
SGE™ SilFlow™ GC 3 Port Splitter Kit
Produktkod. 15289173
Diameter (metrisk) Inre:
0.25/0.32 mm
0.53 mm
Port B och C 0,25/0,32 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15289173
Brand: SGE™ 123720
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mycket effektiv och pålitlig mikrofluidisk plattform för att förbättra GC-anslutningen.
  • Satsen innehåller en SilFlow mikrokanalenhet (MCD), SilTite FingerTite-verktyg, monteringsfäste, plus lämpliga hylsor, muttrar och skärmhylsor för installation
  • 1,1 mm OD-slang ingår ej
Specifikationer
Typ Port Splitter
Diameter (metrisk) Yttre 1.1 mm
Diameter (metrisk) Inre Port B och C 0,25/0,32 mm
Inkluderar SilFlow mikrokanalenhet (MCD), SilTite FingerTite-verktyg, monteringsfäste, lämpliga hylsor, muttrar och hylsor för montering
För användning med SGE Silflow mikrokanalsenhet