missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

SGE™ SilFlow™ GC 4 Port Splitter

Produktkod. 15279183
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk) Inre:
0,25/0,32 mm
0,53 mm
Port B, C och D 0,25/0,32 mm
Port B, C- och D-0,25/0,32 mm ID
Inkluderar:
SilFlow mikrokanalenhet (MCD)
SilFlow mikrokanalenhet (MCD), SilTite FingerTite-verktyg, monteringsfäste, lämpliga hylsor, muttrar och hylsor för montering
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Inkluderar unitSize
15279183 0,53 mm SilFlow mikrokanalenhet (MCD) Varje
15249183 0,53 mm SilFlow mikrokanalenhet (MCD), SilTite FingerTite-verktyg, monteringsfäste, lämpliga hylsor, muttrar och hylsor för montering Varje
15239183 Port B, C och D 0,25/0,32 mm SilFlow mikrokanalenhet (MCD), SilTite FingerTite-verktyg, monteringsfäste, lämpliga hylsor, muttrar och hylsor för montering Varje
15259183 0,25/0,32 mm SilFlow mikrokanalenhet (MCD), SilTite FingerTite-verktyg, monteringsfäste, lämpliga hylsor, muttrar och hylsor för montering Varje
15269183 Port B, C- och D-0,25/0,32 mm ID SilFlow mikrokanalenhet (MCD) Varje
15289183 0,25/0,32 mm SilFlow mikrokanalenhet (MCD) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15279183 Leverantör SGE™ Leverantörsnummer 123734
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mycket effektiv och pålitlig mikrofluidisk plattform för att förbättra GC-anslutningen

  • Satsen innehåller en SilFlow mikrokanalenhet (MCD), SilTite FingerTite-verktyg, monteringsfäste, plus lämpliga hylsor, muttrar och skärmhylsor för installation
  • Inkluderar inte 1,1 mm OD-slang
Port A: Variabel se produktbeskrivningar
Port B: 0,25/0,32 mm ID
Port C: 0,25/0,32 mm ID
Port D: 0,25/0,32 mm ID

Specifikationer

Typ Port Splitter
Diameter (metrisk) Inre 0,53 mm
Inkluderar SilFlow mikrokanalenhet (MCD)
För användning med SGE Silflow mikrokanalsenhet
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.