Läs mer
SGE™ SilFlow™ GC 4 Port Splitter
Beskrivning
- Satsen innehåller en SilFlow mikrokanalenhet (MCD), SilTite FingerTite-verktyg, monteringsfäste, plus lämpliga hylsor, muttrar och skärmhylsor för installation
- Inkluderar inte 1,1 mm OD-slang
Port B: 0,25/0,32 mm ID
Port C: 0,25/0,32 mm ID
Port D: 0,25/0,32 mm ID
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Port Splitter |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,53 mm |
| Inkluderar | SilFlow mikrokanalenhet (MCD), SilTite FingerTite-verktyg, monteringsfäste, lämpliga hylsor, muttrar och hylsor för montering |
| För användning med | SGE Silflow mikrokanalsenhet |