Läs mer
SGE™ SilFlow™ GC 4 Port Splitter
Produktkod. 15289183
Diameter (metrisk) Inre:
0,25/0,32 mm
0,53 mm
Port B, C och D 0,25/0,32 mm
Port B, C- och D-0,25/0,32 mm ID
Inkluderar:
SilFlow mikrokanalenhet (MCD)
SilFlow mikrokanalenhet (MCD), SilTite FingerTite-verktyg, monteringsfäste, lämpliga hylsor, muttrar och hylsor för montering
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15289183
Brand: SGE™ 123735
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mycket effektiv och pålitlig mikrofluidisk plattform för att förbättra GC-anslutningen
  • Satsen innehåller en SilFlow mikrokanalenhet (MCD), SilTite FingerTite-verktyg, monteringsfäste, plus lämpliga hylsor, muttrar och skärmhylsor för installation
  • Inkluderar inte 1,1 mm OD-slang
Port A: Variabel se produktbeskrivningar
Port B: 0,25/0,32 mm ID
Port C: 0,25/0,32 mm ID
Port D: 0,25/0,32 mm ID
Specifikationer
Typ Port Splitter
Diameter (metrisk) Inre 0,25/0,32 mm
Inkluderar SilFlow mikrokanalenhet (MCD)
För användning med SGE Silflow mikrokanalsenhet