Läs mer
SGE™ SilFlow™ GC reservdelar
Produktkod. 15209173
Beskrivning:
Finger Tite Tool
Hylse, 0,36 mm
Hylse, 0,5 mm
Hylse, 0,7 mm
Hylse, 1,1 mm
Mutter
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Produktkod. 15209173
Brand: SGE™ 123706
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dras åt med fingerkraft för att uppnå en pålitlig tätning, även för känsliga MS-system
  • Konventionell grafit eller Vespel™ hylsor kan inte användas med SilFlow MCD eftersom dimensionsstabiliteten inte är tillräcklig och det finns risk för att kanalerna förorenas
  • SilTite™ FingerTite metallhylsor resulterar i en pålitlig anslutning utan dödvolym
Specifikationer
Typ Skoning
Beskrivning Hylse, 0,36 mm
För användning med (utrustning) SGE Silflow mikrokanalsenhet
Diameter (metrisk) Insida 0.36 mm