Läs mer
SGE™ SilTite™ Ferrule startsatser
Produktkod. 12967091
Change view
För användning med (utrustning):
0,1 till 0,25 mm ID Kolumn
0,32 mm ID Kolumn
0,53 mm ID Kolumn
Inkluderar:
Tem 0,8 mm ID hylsor och 2 muttrar
Tio 0,4 mm ID hylsor och 2 muttrar
Tio 0,4 mm ID hylsor och 2 muttrar och 2 inloppsbastätningar Tio 0,4 mm ID hylsor och 2 muttrar och 2 inloppsbastätningar
Tio 0,5 mm ID hylsor och 2 muttrar
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Inkluderar Förpackningsstorlek
12967091 0,53 mm ID Kolumn Tem 0,8 mm ID hylsor och 2 muttrar 1 uppsättning
12604945 0,1 till 0,25 mm ID Kolumn Tio 0,4 mm ID hylsor och 2 muttrar Varje
12957091 0,32 mm ID Kolumn Tio 0,5 mm ID hylsor och 2 muttrar 1 uppsättning
12684935 0,1 till 0,25 mm ID Kolumn Tio 0,4 mm ID hylsor och 2 muttrar och 2 inloppsbastätningar Tio 0,4 mm ID hylsor och 2 muttrar och 2 inloppsbastätningar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12967091 Leverantör SGE™ Leverantörsnummer 073202
Beräknad leverans: 16-11-2026
Specialdesignat hylsa och muttersystem utvecklat specifikt för GC-kolonner med smält kiseldioxid och GC/MS-system
Konstruerad av identiskt material expanderar och drar sig hylsan och muttern i samma takt som temperaturen stiger och sjunker. Används med de flesta större GC/MS-instrumentgränssnitt.
SilTite Hylsor
  • Unik 100% icke-kontaminerande SilTite metall behöver inte dras åt efter användning
  • Bilda en stark permanent lufttät tätning runt kapillärkolonnen
  • Hylsans bas är platt för att bilda tät läckagebeständig tätning med MS-gränssnitt
  • Idealisk för högtrycksapplikationer
  • Maximal temperatur: 500 °C (932 °F)
  • Måste användas med medföljande SilTite mutter
SilTite Nötter
  • Non-Swagelok™ muttrar med två skåror på utsidan
  • Inre avsmalning av muttern motsvarar vinkeln på hylsan, vilket säkerställer en jämn stängning av hylsan runt hela kolonnen för att eliminera läckor
  • Hylsorna tas lätt bort från muttern medan de fortfarande är fästa vid kapillärpelaren
  • Återanvändbar
Startpaket ingår
  • För GC/MS-gränssnittsanslutningar: 10 hylsor och 2 muttrar
  • För split/splitless injektorer: 10 hylsor, 2 muttrar och 2 SilTite Inlopps guldbastätningar
Specifikationer
Typ Ferrule Kit
För användning med (applikation) GC/MS-gränssnittsanslutningar
För användning med (utrustning) 0,53 mm ID Kolumn
Material Metall
Kvantitet 10/Pk.
Inkluderar Tem 0,8 mm ID hylsor och 2 muttrar