Läs mer
Trajan™ SilTite™ FingerTite Blanking Ferrule
Produktkod. 15248983
Change view
Kvantitet:
2/förp.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Kvantitet unitSize
15248983 2/förp. Paket med 2
1 options
Produktkod. 15248983 Leverantör Trajan™ Leverantörsnummer 073633
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SilTite FingerTite levererar en enkel, läckagefri installation för kapillärpelare utan användning av några verktyg
  • Nästa generations hylsa för gaskromatografi
  • Eliminerar läckor
  • Ingen kontaminering
  • Inget behov av att dra åt efter temperaturcykling
  • Renare spektra för bättre biblioteksmatchningar
Specifikationer
Typ Tom hylsa
Material SilTite
Kvantitet 2/förp.