Läs mer
SGE™ SilTite™ FingerTite Ferrule System Startsatser
Produktkod. 15238953
För användning med:
0,53 mm ID Kolumner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15238953
Brand: SGE™ 0736105
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För gaskromatografisystem
SilTite FingerTite är nästa generations hylsa för gaskromatografisystem som ger en enkel, läckagefri installation för kapillärkolonner utan användning av några verktyg. Varje startkit innehåller alla delar som behövs för att konvertera ett GC-system (en injektor och en detektor) till SilTite FingerTite-system. Systemet kräver inga permanenta instrumentmodifieringar att —byta tillbaka till konventionella anslutningar kan göras snabbt och enkelt.
  • Enkel att använda
  • Pålitlig anslutning
  • Läckfritt varje gång
  • Tar bort föroreningar orsakade av Vespel™ eller grafithylsor
  • Inget behov av att dra åt hylsorna efter temperaturcykling
  • Minska luftbakgrunden
  • INGA VERKTYG (FingerTite)
Specifikationer
Typ SilTite FingerTite Starter Kit
Inkluderar 5 x honmuttrar, 10 x 0,5 mm hålhylsor, 1 x mätverktyg
För användning med 0,53 mm ID Kolumner