Läs mer
Trajan™ SolGel 1ms kolumn
Produktkod. 12915531
Längd (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12915531
Brand: Trajan™ 054793
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SolGel-1ms Kolumn är en robust icke-polär högtemperaturfas för MS-applikationer
  • Mycket inert kolumn
  • Låg blödning
  • Ökad känslighet i analys
  • Hög temperatur
Specifikationer
Max. Temperatur 360 °C
Funktionalitet/Interaktionstyp Van der Waals interaktion
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Stationär fas 100 % dimetylpolysiloxan
USP typ G1, G2, G38
För användning med (applikation) Ftalater analys, Klorerade aromater, Herbicidanalys, Nitroaromatics, Organiska klorbekämpningsmedel, Organofosforbekämpningsmedel, Paraffiner, Petroleum, Ftalater, Polywax, Pyretroider, Analys av halvflyktiga ämnen, Xylenanalys
Temperaturområde 0 °C till 340/360 °C
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 60 m
Förpackningsmaterial SolGel-1ms™
Polaritet Icke polär
Beläggning Fused Silica